Merck
W332208
Sigma-Aldrich
Thiamin -hydrochlorid
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Aneurin -hydrochlorid, Vitamin B1 -hydrochlorid
Größe auswählen
W332208-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 173,00
5 KG
€ 778,00
10 KG
€ 1.450,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W332208-SAMPLE-K
€ 47,40
1 KG
€ 173,00
5 KG
€ 778,00
10 KG
€ 1.450,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.27
FEMA-Nummer:
3322
Beilstein:
3851771
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4226
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
16.027
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
Farbe
white to yellow-white
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sour
SMILES String
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Thiaminhydrochlorid ist ein wasserlösliches Vitamin, das allgemein als Nährstoffzusatz verwendet wird.[1] Wenn es einem thermischen Abbau unterzogen wird, kann es flüchtige Aromastoffe wie Schwefelwasserstoff, 2-Methylthiophen, 2-Methylfuran und 4,5-Dihydro-2-methylthiophen bilden.[2]
Anwendung
  • Construction of hyaluronic acid-functionalized magnolol nanoparticles for ulcerative colitis treatment.: Diese innovative Studie untersucht die Synthese von Nanopartikelsystemen unter Verwendung von mit Hyaluronsäure funktionalisierten Magnolol und unterstreicht die Rolle von Thiaminhydrochlorid bei der Verbesserung der therapeutischen Wirksamkeit und Stabilität bei gastrointestinalen Behandlungen. Diese Forschungsarbeit unterstreicht die biochemische Anwendung von Thiaminhydrochlorid bei der Entwicklung fortschrittlicher Wirkstoffabgabesysteme (Li Y et al., 2024).
  • Constructing Highly Stable Zinc Metal Anodes via Induced Zn(002) Growth.: Untersucht die elektrochemische Stabilität von Zinkanoden, wobei Thiaminhydrochlorid eine entscheidende Rolle bei der Modulation der elektrochemischen Eigenschaften und der Verbesserung der Anodenleistung spielt, was sein Potenzial für Batterietechnologien der nächsten Generation zeigt (Hu S et al., 2024).
  • Subclinical thiamine deficiency results in failed reproduction in Arctic foxes.: In dieser Studie wird die entscheidende Rolle von Thiaminhydrochlorid bei der Verhinderung von Reproduktionsausfällen in Verbindung mit Ernährungsmängeln bei Wildtieren aufgezeigt, wodurch seine Anwendung über die menschliche Gesundheit hinaus auf Umwelt- und Naturschutzaspekte ausgeweitet wird (Jackson C et al., 2024).
  • Density Functional Theory and Density Functional Tight Binding Studies of Thiamine Hydrochloride Hydrates.: Hebt computergestützte Studien zur molekularen Struktur und Stabilität von Thiaminhydrochlorid hervor und liefert wichtige Einblicke in seine physikochemischen Eigenschaften und Wechselwirkungen auf molekularer Ebene, die für pharmazeutische Formulierungen von entscheidender Bedeutung sind (Napiórkowska E et al., 2023).
  • Effects of Nutrients on the Growth of and Free Exopolysaccharide Biosynthesis by Streptococcus thermophilus 937 in a Chemically Defined Medium.: Untersucht den Einfluss von Thiaminhydrochlorid und anderen Nährstoffen auf die mikrobiellen Syntheseprozesse und unterstreicht seine wesentliche Rolle in den Bereichen mikrobielle Ernährung und Metabolic Engineering (Wa Y et al., 2023).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spectrophotometric determination of ascorbic acid and thiamine hydrochloride in pharmaceutical products using derivative spectrophotometry
Abdel-Hamid ME, et al.
Analyst, 110(7), 831-835 (1985)
Validation of HPLC method for determination of thiamine hydrochloride, riboflavin, nicotinamide, and pyridoxine hydrochloride in syrup preparation
Yantih N, et al.
Canadian Journal on Scientific and Industrial Research, 2(7), 269-278 (2011)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2777-2777 null
Volatile flavor compounds produced by heat degradation of thiamine (vitamin B1).
Arnold RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 17(2), 390-392 (1969)
Joseph E Kerschner et al.
Archives of otolaryngology--head & neck surgery, 135(1), 33-39 (2009-01-21)
To investigate genetic differences in middle ear mucosa (MEM) with nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) infection. Genetic upregulation and downregulation occurs in MEM during otitis media (OM) pathogenesis. A comprehensive assessment of these genetic differences using the techniques of complementary DNA