Fortfahren mit
T4625
Thiamin -hydrochlorid
reagent grade, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Aneurin -hydrochlorid, Vitamin B1 -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 889,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058006
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-641-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3851771
€ 23,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
General description
Thiamin ist ein wasserlöslicher Vitamin-B-Komplex. Strukturell besitzt es einen durch eine Methylgruppe verbundenen fünfgliedrigen Thiazolring und einen sechsgliedrigen Amino-Pyrimidinring. Thiamin kommt in Obst, Gemüse, Geflügel und Eiern natürlich vor.
Application
Thiaminhydrochlorid wird als Vitaminzusatz zum holidischen Medium und in bakteriellen Wachstumsmedien eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Thiamin ist ein essentielles Coenzym im Kohlenhydrat-Stoffwechsel. Ein Thiaminmangel verursacht Beriberi, eine neurologische und kardiovaskuläre Krankheit. Im Falle eines solchen Mangels infolge einer reduzierten Aufnahme oder Synthese wird Thiamin verabreicht. Ein angeborener Fehler im Thiamin-Transportergen SLC19A2 verursacht das Thiamin-responsive megaloblastische Anämiesyndrom (TRMA). Thiamin ahmt Acetylcholin im Gehirn nach und spielt möglicherweise auch bei der Alzheimer-Krankheit eine Rolle. Ein Thiaminmangel in Wiederkäuern verursacht Polioencephalomalacie.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W332208478585871
grade
reagent grade
grade
FG, Halal, Kosher
grade
analytical standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (by assay)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
solid
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf