Fortfahren mit
T1145
L-Tyrosin Dinatriumsalz Hydrat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanin Dinatriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NNa2O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.15 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChI key
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
General description
Tyrosin ist eine polare, nicht-essenzielle Aminosäure mit phenolischer Funktionalität. L-Tyrosin ist eine natürliche Aminosäure, die nach Vorgaben des genetischen Codes in Proteine eingebaut wird. Die phenolische Funktion macht den Tyrosinrest in Proteinen zum wesentlichen Reaktionsempfänger wie z.B. die für die Zellsignalgebung wichtige Phosphorylierung/Dephosphorylierung Tyrosin ist ebenfalls ein Vorläufer verschiedener Neurotransmitter und Hormone.
Application
Dieses Produkt wurde zur Verwendung in Insektenzellkulturen qualifiziert.
Other Notes
Aminosäurevorläufer von Dopamin und anderen Katecholaminen
Disclaimer
Extrem hygroskopisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2269137254T8566
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
99.0-101.0%
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
BioXtra
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosin Dinatriumsalz Hydrat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)