Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
General description
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program">M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes. Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ACS reagent, ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source sugar beets (refined) | biological source - |
| impurities Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested | impurities - | impurities - | impurities ≤0.005% insolubles |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| product line EMPROVE® EVOLVE | product line BioReagent | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosin Dinatriumsalz Dihydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung