Fortfahren mit
T8566
L-Tyrosin
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-460-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
392441
€ 39,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Tyrosin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
99.0-101.0%
form
powder
optical activity
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 25 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical (small molecule)
functional group
(phenol)
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
General description
L-Tyrosin, eine essentielle Aminosäure, spielt eine wichtige Rolle in der biochemischen Forschung und Zellkulturforschung. In biochemischen Studien ist L-Tyrosin als Vorstufe von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin von Bedeutung, die die Zellkommunikation beeinflussen und für den psychischen Status, das Aufmerksamkeitsvermögen und das Energieniveau wichtig sind. Es trägt auch zur Synthese von Schilddrüsenhormonen bei und reguliert metabolische Prozesse. In Experimenten zur Erhaltung und Reparatur von Zellen wird L-Tyrosin zur Unterstützung von Zellwachstum und Proteinsynthese eingesetzt und ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für biochemische Untersuchungen und Zellkulturstudien.
Application
L-Tyrosin wird verwendet als Zusatz in Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium zur Züchtung von SY5Y-Neuroblastomzellen für eine stabile Isotopenmarkierung von Aminosäuren in Zellkultur (SILAC).
Biochem/physiol Actions
L-Tyrosin besteht aus einer polaren Seitenkette und ist eine nicht-essenzielle Aminosäure. Es dient Zellen zur Synthetisierung von Proteinen, die an der Signalübertragung beteiligt sind. L-Tyrosin fungiert als Empfänger von Phosphatgruppen, die von Kinasen übertragen werden.
Features and Benefits
  • Geeignet für Zellkulturen und die biochemische Forschung
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für zahlreiche Forschungsanwendungen
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Aminosäure-Präkursor von Dopamin und anderen Katecholaminen
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1097T4321T3754
L-Tyrosin
SAFC
T4321
L-Tyrosin
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
functional group
(phenol)
functional group
-
functional group
-
functional group
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tyrosin
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How to make 50mM stock solution with pH around 7 for cell culture? Is it even possible? There were large amount of precipitation everytime when I tried to adjust the pH...
    1 answer
    1. L-tyrosine has a very low solubility (0.45 mg/ml) in water at neural pH. To prepare a stock solution, L-tyrosine is dissolved at an extreme pH, either below pH 2 or above pH 9. It can also be dissolved in organic solvent such as DMSO with higher solubility.
      L-tyrosine disodium salt dihydrate has a much better solubility (100 mg/ml) when compared to L-tyrosine. To avoid introducing pH shock, un-wanted solvent, or high salt into the medium, dipeptides that contain L-tyrosine, such as glycyl-L-tyrosine, are a reliable replacement when high concentrations of L-tyrosine are required.
      Helpful?
  3. How can I solubilise this product
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product is soluble in 1 M HCL at 25 mg/mL.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf