Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 215,00 € 161,25 |
Über diesen Artikel
€ 161,25
Listenpreis€ 215,00Sparen Sie 25%description
anionic
Quality Level
assay
≥98%
mol wt
521.69 g/mol (anhydrous basis)
application(s)
detection
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-7-24(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-18-15-23(29)22-14-17(28)8-10-26(22,3)21(18)9-11-25(19,20)2;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,25-,26-;;/m1../s1
InChI key
MJKUJELEPWZEGU-IGEKTTBWSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥97% (TLC) |
| application(s) detection | application(s) detection | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 521.69 g/mol (anhydrous basis) | mol wt 505.69 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 900(lit.) | mol wt micellar avg mol wt 3100 |
| description anionic | description anionic | description anionic | description anionic |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T0682-1G | 04061826759059 |
| T0682-250MG | 04061833613665 |