Fortfahren mit
T7515
Sodium taurolithocholate
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Taurolithocholic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H44NO5SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.69
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
mol wt
505.69 g/mol
application(s)
detection
SMILES string
C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C.[Na]
InChI
1S/C26H45NO5S.Na.H/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);;/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
CMXYYIRKQPXCIE-RLHFEMFKSA-N
General description
Sodium taurolithocholate is a bile salt with detergent qualities that give it the ability to solubilize insoluble lipids.
Application
Sodium taurolithocholate has been used in a study to assess factors controlling the gastrointestinal adsorption of petroleum hydrocarbon residues. It has also been used in a study to investigate the decrease in activity of Na+, K+-adenosinetriphosphatase (Na+, K+-ATPase) in rats where cholestasis had been induced.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0266T0682T0557
description
-
description
-
description
≥98%
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (TLC)
application(s)
detection
application(s)
(Cell Biology, Drug formulation)
application(s)
detection
application(s)
-
mol wt
505.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
521.69 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)