Fortfahren mit
T0627
Tridecansäuremethylester
≥97% (GC)
Synonym(e):
Methyltridecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-054-8
Beilstein/REAXYS Number:
1769695
MDL number:
€ 46,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6250T9900T6382
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥97% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecansäuremethylester
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T0627-1G04061837335600
T0627-10G04061838260178
T0627-5G04061837335617