Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 186,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
248-929-2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
plant (vegetable)
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥97% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source plant (vegetable) | biological source - | biological source fungus | biological source plant (jojoba) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyltridecanoat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T6382-1G | 04061837371370 |