Fortfahren mit
P6250
Pentadecansäure-methylester
≥98.5%
Synonym(e):
Methyl-pentadecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-430-6
Beilstein/REAXYS Number:
1776383
MDL number:
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
765605163390606
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 20 °C, 0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecansäure-methylester
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P6250-5G04061834393160
P6250-1G04061834393153