Fortfahren mit
T0566
Dounce tissue grinder tube
working volume 7 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
€ 89,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 1 ea
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2567T6191T2690
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume
7 mL
working volume
100 mL
working volume
40 mL
working volume
2 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T0566-1EA04061826667873