Direkt zum Inhalt
T2567
Dounce tissue grinder tube
working volume 100 mL
Synonym(e):
885303-0100, Dounce Homogenizer, Tissue Grinder, Tissue Homogenizer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
working volume
100 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • This item is a component of the full set, D0189-1SET. The full set also includes a large and a small pestle as is described in this link here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)