Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
working volume
2 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
- All-glass borosilicate construction
- Compatible with corresponding Dounce tissue grinder pestles
- Replacement component for Dounce tissue grinder sets
- Complete Dounce tissue grinder sets include two pestles and are available as separate products
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description working volume 2 mL | description working volume 15 mL | description working volume 7 mL | description working volume 100 mL |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| working volume 2 mL | working volume 15 mL | working volume 7 mL | working volume 100 mL |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename DWK Life Sciences | manufacturer/tradename DWK Life Sciences | manufacturer/tradename DWK Life Sciences | manufacturer/tradename DWK Life Sciences |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?