Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus (Formosan Banded Krait),
mol wt
~8,500
Quality Segment
color
red
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Application
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus was used at a dilution of 1:220 to identify the distribution of nicotinic acetylcholine receptors at neuromuscular junctions of longitudinal sections of rat gastrocnemius muscle.[1]
Biochem/physiol Actions
α-Bungarotoxin is a high-affinity antagonist for nicotinic acetylcholine receptors (AChRs) from muscle but not the neurons. Labeling α-Bungarotoxin with tetramethylrhodamine enables the detection of bungarotoxin-binding receptors at neuromuscular junctions.[5][6]
Useful for detecting the distribution of nicotinic acetylcholine receptors at neuromuscular junctions.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt ~8,500 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility H2O: soluble | solubility PBS: soluble, water: soluble | solubility ethyl acetate: soluble, methanol: soluble, water: soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble |
| color red | color - | color tan to white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?