Fortfahren mit
P8887
5α-Pregnan-3α-ol-20-one
GABAA modulator, solid
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-on, Allopregnan-3α-ol-20-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3211363
Form:
solid
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5α-Pregnan-3α-ol-20-one, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
Application
5α-Pregnan-3α-ol-20-one has been used:
  • as an allosteric modulator of GABAA receptors in mice
  • a neuroprotective steroid in transgenic mice
  • a neurosteroid
Biochem/physiol Actions
5α-Pregnan-3α-ol-20-one is a positive allosteric modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) A receptor (GABAA). It is also called pregnan and during pregnancy it modulates the atrial volume receptors transducer properties. During estrus cycle, 5α-Pregnan-3α-ol-20-one or allopregnanolone levels changes in hypothalamus. It is present in high levels post adrenalectomy and gonadectomy.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8004H5002G7795
description
solid
description
≥98%
description
-
description
solid, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
methanol: soluble, DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ≥2 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
white
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabrg2(29709)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)