Direkt zum Inhalt
203732
Brevetoxin PbTx-2
from Ptychodiscus brevis, ≥95% (HPLC), solid, Na+ channel-binding neurotoxin, Calbiochem®
Synonym(e):
Brevetoxin PbTx-2, Ptychodiscus brevis, Brevetoxin B, GbTx-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H70O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
895.08
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brevetoxin PbTx-2, Ptychodiscus brevis, Lipid-soluble polyether neurotoxin that binds to Na+ channels on nerves and muscles causing an excessive influx of Na+ across membranes.
Quality Segment
description
RTECS - XW5886000
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan to white
solubility
ethyl acetate: soluble, methanol: soluble, water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C2(C(OC8(C(OC9C(OC%10C(OC%11(C(OC(CC%11O)CC(=C)C=O)C%10)C)C9)\C=C/C8)C2)C)CC3OC4C(OC5C(OC6C(OC7C(OC(=O)C=C7C)C6)(C5)C)CC4C)CCC31C)C
InChI
1S/C50H70O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,24,26,28-42,44-45,52H,1,11-15,17-23H2,2-8H3/b10-9-
InChI key
LYTCVQQGCSNFJU-KTKRTIGZSA-N
General description
Ein fettlösliches, marines Polyethertoxin, das von den Dinoflagellaten Ptychodiscus brevis erzeugt wird, die rote Tiden auslösen und entlang der Golfküste Floridas zu finden sind. Spannungsabhängiger Na+-Kanalaktivator, der in Tiermodellen eine kontraktile Lähmung auslöst. Die exzitatorische Wirkung auf Nerven- und Muskelmembranen ist für ein breites Spektrum von toxischen Wirkungen verantwortlich, einschließlich Transmitterausschüttung aus Nervenenden, Muskelzuckungen und Kammerflimmern. Die exzitatorische Wirkung ist auf die Öffnung der Na+-Kanäle zurückzuführen. Das Toxin bindet weder an die TTX- noch die Aconitin/Veratridin-Stelle.
Fettlösliches Polyetherneurotoxin, das an Na+-Kanäle in Nerven und Muskeln bindet und einen übermäßigen Zustrom von Na+ durch Membranen verursacht. Bindet an Stelle 5 des spannungsabhängigen Na+-Kanals.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Neurotoxin, das an Na+-Kanäle in Nerven und Muskeln bindet.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen, mit inertem Gas spülen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Aus dem Katalog:
Löslichkeit - entferntes Aceton, EtOAc
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Edwards, R.A., et al. 1992. Mol. Brain Res.14, 64.
Trainer, V.L. 1991. Mol. Pharmacol.40, 988.
Tsai, M.C. und Chen, M.L. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1126.
Trainer, V.L., et al. 1990. ACS Symposium Series418, 166.
Baden, G. 1989. FASEB J.3, 1807.
Baden, D.G., et al. 1988. Toxicon26, 97.
Poli, M.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.30, 129.
Shimizu, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 514.
Nakanishi, K. 1985. Toxicon23, 473.
Baden, D.G., et al. 1982. Toxicon19, 455.
Catterfall, W.A. und Risk, M. 1981. Mol. Pharmacol.19, 345.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochgiftig (H)
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)