Fortfahren mit
SML3091
Irresistin-16
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine,7-([1,1?-biphenyl]-4-ylmethyl), IRS-16
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H19N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.43
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 73,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=NC2=C1C3=C(C=C2)N(CC4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3
InChI
1S/C23H19N5/c24-22-21-18-12-13-28(20(18)11-10-19(21)26-23(25)27-22)14-15-6-8-17(9-7-15)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H,14H2,(H4,24,25,26,27)
InChI key
CKQXMSDRDDHCOR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Irresistin-16, an SCH 79797 derivative, is a broad spectrum bactericidal antibiotic that is effective in both gram-positive and gram-negative bacteria and exhibits low frequency of resistance. Irresistin-16 act through interruption of bacterial folate metabolism and bacterial membrane integrity. It inhibits E. coli dihydrofolate reductase FolA. Irresistin-16 is effective in mouse gonorrhea infection model.
broad spectrum bactericidal antibiotic that is effective in both gram-positive and gram-negative bacteria
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1728SML3021SML1268
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)