Fortfahren mit
SML1268
BQU57
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Amino-1,3-dimethyl-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile, 6-Amino-1,4-dihydro-1,3-dimethyl-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13F3N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2c3c([n](nc3C)C)OC(=C2C#N)N
InChI
1S/C16H13F3N4O/c1-8-12-13(9-3-5-10(6-4-9)16(17,18)19)11(7-20)14(21)24-15(12)23(2)22-8/h3-6,13H,21H2,1-2H3
InChI key
IJCMHHSFXFMZAI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BQU57 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB, downstream mediators of Ras signalling, without direct inihibition of Ras or RhoA activity . BQU57 binds to a site on the GDP-bound form of Ral, its inactive state, inhibiting the binding of Ral to its effectors, such as Ral-binding protein 1 (RALBP1; also known as RLIP760, which are involved in proliferation, survival, and metastasis of several human cancers. BQU57 inhibited growth in human luung cancer cell lines with IC50 values of 2.0 μM in H2122 cells and 1.3 μM in H358 cells, and also inihbited tumor xenograft growth.
BQU57 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2520SML1142SML1295
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)