Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,10 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC=C(C=C1)/C=C/C=C/C2=CN3C(N=C(C3=O)C)=CN2)C
Biochem/physiol Actions
ADLumin-1 brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species. Upon binding to Aβ, ADLumin-1 chemiluminescence dramatically increases and its peak shifts from 590 nm to 540 nm. ADLumin-1 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with CRANAD-3 a smart NIRF (near infrared fluorescence imaging) probe for Aβs. Apparently both probes bind to Aβ aggregates in close proximity.
brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 0.1 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: ≥7 mg/mL |
| color faint yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige | color white to tan |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?