Fortfahren mit
SML2968
JA2131
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,6,9-Tetrahydro-1,3-dimethyl-8-[[2-(4-morpholinyl)ethyl]thio]-6-thioxo-2H-purin-2-one, NSC 98003, NSC98003
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19N5O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCN3CCOCC3)c1[nH]c2c(n1)N(C(=O)N(C2=S)C)C
InChI
1S/C13H19N5O2S2/c1-16-10-9(11(21)17(2)13(16)19)14-12(15-10)22-8-5-18-3-6-20-7-4-18/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
XHNSOGDMSSHQFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JA2131 is a cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor that selectively kills cancer cells. JA2131 induces PARP1 hyper-PARylation and sensitizes cancer cells to radiation-induced DNA damage. JA2131 induces replication fork defects.
cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0397SML3222SML2985
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jerry H Houl et al.
Nature communications, 10(1), 5654-5654 (2019-12-13)
Poly(ADP-ribose)ylation (PARylation) by PAR polymerase 1 (PARP1) and PARylation removal by poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) critically regulate DNA damage responses; yet, conflicting reports obscure PARG biology and its impact on cancer cell resistance to PARP1 inhibitors. Here, we found that PARG
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML2968-5MG04065266033946
SML2968-25MG04065266033939