Fortfahren mit
SML3222
TM-N1324
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1,4,5,7-tetrahydro-3-methyl-1-(9H-purin-6-yl)-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClFN7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.79
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(C(N2)=C1C(C3=C(Cl)C=C(F)C=C3)CC2=O)C4=NC=NC5=C4NC=N5
InChI key
CYQNVXRIWKKWQG-UHFFFAOYSA-N
General description
TM-N1324 also known as Cpd1324[1] is an agonist of GPR39, a G-protein-coupled receptor activated by Zn2+. GPR39 is a member of the ghrelin receptor family that has been implicated in the control of glucose-induced insulin secretion, pancreatic β-cell differentiation, control of lipolysis in white adipose tissue, and may also be involved in the pathophysiology of depression. TM-N1324 is found to activate human GPR39 with potencies of 280 nM and 9 nM in the absence and presence of Zn2+, respectively, and murine GPR39 with potencies of 180 nM and 5 nM in the absence and presence of Zn2+. TM-N1324 is known to stimulate gastric somatostatin secretion, indirectly inhibiting ghrelin secretion. It shows no agonist activity for 156 other GPCRs tested or for related receptors ghrelin and motilin. TM-N1324 serves as a tool to explore the physiological function of GPR39.[1] It stimulates GLP-1 secretion in metabolic studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2985S7071PZ0380
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3222-5MG04065267455235
SML3222-25MG04065267455228