Fortfahren mit
SML2535
MRK-740
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-(2-methyl-pyridin-4-yl)-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
€ 98,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 466,00
€ 396,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.56
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 98,60
Listenpreis€ 116,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC(C)=NC=C5)CC4
InChI
1S/C25H32N6O3/c1-18-13-20(5-8-26-18)30-9-6-25(7-10-30)17-31(12-11-29(25)2)24-27-23(28-34-24)19-14-21(32-3)16-22(15-19)33-4/h5,8,13-16H,6-7,9-12,17H2,1-4H3
InChI key
NZYTZRHHBAJPKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRK-740 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9 that inhibits methylation of H3K4 in cells.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2536SML0227SML0912
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abdellah Allali-Hassani et al.
Nature communications, 10(1), 5759-5759 (2019-12-19)
PRDM9 is a PR domain containing protein which trimethylates histone 3 on lysine 4 and 36. Its normal expression is restricted to germ cells and attenuation of its activity results in altered meiotic gene transcription, impairment of double-stranded breaks and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML2535-25MG04061841396642
SML2535-5MG04061841396659