zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21FN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)c2[s]c(nc2C(=O)N3[C@@H](CCC3)Cc4nnc([o]4)c5ccccc5)C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist.
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist. SB-674042 binds with high affinity to OX1R and mediates intracellular calcium flux in OX1R-expressing cells.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?