Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 79,30 € 67,40 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 67,40
Listenpreis€ 79,30Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC=CC=C5)CC4
InChI
1S/C25H31N5O3/c1-28-13-14-30(18-25(28)9-11-29(12-10-25)20-7-5-4-6-8-20)24-26-23(27-33-24)19-15-21(31-2)17-22(16-19)32-3/h4-8,15-17H,9-14,18H2,1-3H3
InChI key
OACWMVMQWRVMAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRK-740-NC is a very weak inhibitor of the in vitro methylation of H3K4 that can serve as negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9.
negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?