Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,20 € 57,97 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 € 233,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19ClN6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 57,97
Listenpreis€ 68,20Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC1=NC(C2=CC=CC=N2)=CC(NCC3=C(Cl)C=C(NS(C)(=O)=O)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H19ClN6O2S/c1-20-18-23-16(15-5-3-4-8-21-15)10-17(24-18)22-11-12-6-7-13(9-14(12)19)25-28(2,26)27/h3-10,25H,11H2,1-2H3,(H2,20,22,23,24)
InChI key
DRSZMILOMUPIBJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GPR39-C3 (TC-G-1008) is an orally available, potent and selective potent agonist of GPR39 that increases GLP-1 secretion in mice. GPR39-C3 exhibits showing an antidepressant-like effect in the forced swim test in mice.
orally available, potent and selective potent agonist of GPR39
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2353-5MG | 04061838811219 |
| SML2353-25MG | 04061838811202 |