Fortfahren mit
SML2738
SM1-71
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[2-[[5-Chloro-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]-2-propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,90
€ 53,46
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
€ 216,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26ClN7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 53,46
Listenpreis€ 62,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(nc(nc1)Nc3ccc(cc3)N4CCN(CC4)C)Nc2c(cccc2)NC(=O)C=C
InChI
1S/C24H26ClN7O/c1-3-22(33)28-20-6-4-5-7-21(20)29-23-19(25)16-26-24(30-23)27-17-8-10-18(11-9-17)32-14-12-31(2)13-15-32/h3-11,16H,1,12-15H2,2H3,(H,28,33)(H2,26,27,29,30)
InChI key
SCMLGVPMSXTUNC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SM1-71 is a cell penetrant and potent multi-targeted kinase inhibitor that engages kinases through both reversible and irreversible binding. SM1-71 covalently inhibits 23 kinases including MKNK2, MAP2K1/2/3/4/6/7, GAK, AAK1, BMP2K, MAP3K7, MAPKAPK5, GSK3A/B, MAPK1/3, SRC, YES1, FGFR1, ZAK(MLTK), MAP3K1, LIMK1, and RSK2. It binds to the cysteine located in vicinity of active site. In some cases, SM1-71 might bind to Cys located at allosteric places. SM1-71 potently inhibits growth of multiple cancer cell lines.
cell penetrant and potent multi-targeted kinase inhibitor that engages kinases through both reversible and irreversible binding
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2739SML2657SML2353
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)