Fortfahren mit
SML2739
SM1-71-R
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[2-[[5-Chloro-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]propanamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,00
€ 62,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
€ 254,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28ClN7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.98
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 62,90
Listenpreis€ 74,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(nc(nc1)Nc3ccc(cc3)N4CCN(CC4)C)Nc2c(cccc2)NC(=O)CC
InChI
1S/C24H28ClN7O/c1-3-22(33)28-20-6-4-5-7-21(20)29-23-19(25)16-26-24(30-23)27-17-8-10-18(11-9-17)32-14-12-31(2)13-15-32/h4-11,16H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,33)(H2,26,27,29,30)
InChI key
IIMJCIGRKJCCHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SM1-71-R, a reversible analog of multi-targeted kinase covalent inhibitor SM1-71, is a cell penetrant and potent multi-targeted kinase inhibitor. SM1-71-R can be used as a washout control to distinguish between covalent and non-covalent inhibition.
cell penetrant and potent multi-targeted kinase inhibitor that can be used as a washout control for covalent inhibitor SM1-71
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2738SML2353SML2657
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)