Fortfahren mit
SML0835
PF74
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methyl-N-[(1S)-2-(methylphenylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- 1H-indole-3-acetamide, PF 3450074, PF-3450074
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1C)CC(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N(C)c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-19-23(22-15-9-10-16-24(22)28-19)18-26(31)29-25(17-20-11-5-3-6-12-20)27(32)30(2)21-13-7-4-8-14-21/h3-16,25,28H,17-18H2,1-2H3,(H,29,31)/t25-/m0/s1
InChI key
ACDFWSNAQWFRRF-VWLOTQADSA-N
Biochem/physiol Actions
PF74 (PF-3450074) is a HIV-1 inhibitor that targets HIV capsid protein.
PF74 (PF-3450074) is a HIV-1 inhibitor that targets HIV capsid protein. PF74 binds specifically to HIV-1 particles and triggers premature HIV-1 uncoating in target cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0352PZ0387SML3315
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D S Heller et al.
International journal of fertility, 37(5), 283-285 (1992-09-01)
Patients with complete androgen insensitivity syndrome rarely have Müllerian remnants. A patient with this syndrome found to have a microscopic fallopian tube at the time of gonadectomy is described and possible etiologies for the finding are discussed.
Muthukumar Balasubramaniam et al.
Journal of virology, 93(6) (2018-12-21)
The HIV-1 capsid protein (CA) facilitates reverse transcription and nuclear entry of the virus. However, CA's role in post-nuclear entry steps remains speculative. We describe a direct link between CA and integration by employing the capsid inhibitor PF74 as a
Doortje Borrenberghs et al.
Scientific reports, 6, 36485-36485 (2016-11-11)
Nuclear entry is a selective, dynamic process granting the HIV-1 pre-integration complex (PIC) access to the chromatin. Classical analysis of nuclear entry of heterogeneous viral particles only yields averaged information. We now have employed single-virus fluorescence methods to follow the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0835-25MG04061832634944
SML0835-5MG04061832634951