zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H33N4O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
552.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PF-07304814 is a non-cytotoxic, aqueous soluble phosphate ester prodrug of the potent and selective corona virus inhibitor PF-00835231 (pro-/active drug SARS CoV-2 Ki = 174/0.27 nM). PF-07304814 is rapidly converted to PF-00835231, exhibiting anti-viral efficacy in cultures (PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 2 μM P-pg efflux inhibitor CP-100356 = 3.8/0.24 μM (SARS2 Washington 1 & Vero E6-enACE2), 830/760 nM (SARS2 BetaCov GHB-03021/2020 & Vero E6-EGFP); PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 0.5 μM CP-100356 = 58/80 nM (HCoV-229E & MRC-5)) without affecting P450 enzymes (>100 μM) or a range of transporters (>130 μM).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?