Fortfahren mit
SML0777
Oltipraz metabolite M2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Methyl-6,8-bis(methylthio)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C)c1[n]2c(c(c1C)SC)C=NC=C2
InChI
1S/C10H12N2S2/c1-7-9(13-2)8-6-11-4-5-12(8)10(7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
MYLBTCQBKAKUTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M2 is a metabolite of the chemopreventive agent oltipraz. Oltipraz metabolite M2 has been shown to inhibit liver steatosis by inhibiting lipogenesis and enhancing mitochondrial function, including fuel oxidation. Oltipraz metabolite M2 acts as a potent inhibitor of LXRa transcriptional activity, and also AMPK activator inducing the phosphorylation of AMPK.
M2 is a metabolite of the chemopreventive agent oltipraz; LXRa inhibitor; AMPK activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the AMPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Light sensitive and air sensitive.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O9389SML1200SML1816
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The AMP-activated protein kinase (AMPK) acts as a sensor of cellular energy status. AMPK exists as heterotrimeric complexes comprising a catalytic α subunit and regulatory β and γ subunits.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0777-25MG04061833058459
SML0777-5MG04061833058473