Fortfahren mit
SML1200
RO8191
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-2,4-bis(trifluoromethyl)-imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine, RO4948191
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
€ 386,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H5F6N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 386,75
Listenpreis€ 455,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc2[n]3c(nc(c3)c4nnc[o]4)ccc2c(c1)C(F)(F)F
InChI key
GRHYZVJEXKTJOS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RO8191 is a potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2).
RO8191 is an imidazonaphthyridine compound, which activates interferon (IFN) signals, IFN-stimulated genes (ISGs) expression and Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) phosphorylation.[1]
RO8191 is an orally available, potent and specific type I interferon receptor agonist that directly binds to IFN-α receptor 2 (IFNAR2). RO8191 suppresses HCV replication without inducing host cell toxicity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2809SML1728SML1005
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)