Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 333,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C=N1)C2=C1C(NCC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C16H16F3N5/c1-10(2)24-9-23-13-14(21-8-22-15(13)24)20-7-11-4-3-5-12(6-11)16(17,18)19/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI key
REKSFCCYDQMSIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥24 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to tan | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Longdaysin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML0127-5MG | 04061832449999 |
| SML0127-25MG | 04061832449982 |