Fortfahren mit
SML1385
Lomitapide
≥98% (HPLC), microsomal triglyceride transfer protein (MTP) inhibitor, powder
Synonym(e):
AEGR-733, BMS-201038, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]9H-fluoren-9-carboxamde
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H37F6N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
693.72
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lomitapide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(F)(F)F)C1(C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CCCCN(CC4)CCC4NC(C5=C(C6=CC=C(C(F)(F)F)C=C6)C=CC=C5)=O
InChI
1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
InChI key
MBBCVAKAJPKAKM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Lomitapide has been used as a microsomal triglyceride transfer protein (MTP) inhibitor to study its effects on very-low-density lipoproteins (VLDL) export in mouse hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
Lomitapide is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP).
Lomitapide is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP). Lomitapide has been shown to be highly effective in reducing LDL-cholesterol and triglycerides, and has been aproved for treatment of homozygous familial hypercholesterolemia.
Lomitapide can lower the secretion of very-low-density lipoproteins (VLDL) and chylomicrons.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3371SML0127SML1920
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)