Fortfahren mit
SML1323
NU6140
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[6-(Cyclohexylmethoxy)-9H-purin-2-yl]amino]-N,N-diethyl-benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
€ 92,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,65
Listenpreis€ 109,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=N3)=C3C(OCC4CCCCC4)=N2)C=C1
InChI
1S/C23H30N6O2/c1-3-29(4-2)22(30)17-10-12-18(13-11-17)26-23-27-20-19(24-15-25-20)21(28-23)31-14-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,15-16H,3-9,14H2,1-2H3,(H2,24,25,26,27,28)
InChI key
XHEQSRJCJTWWAH-UHFFFAOYSA-N
Application
NU6140 has been used to study its effect on transcription factors NANOG, OCT4 (organic cation/carnitine transporter 4) and SOX2(SRY-box 2), involved in pluripotency of human embryonic stem (hES) cells and embryonal carcinoma-derived (hEC) cells.
Biochem/physiol Actions
NU6140 is a CDK2 inhibitor with 10-36-fold selectivity over other CDK family members. NU6140 induces apoptosis and cell cycle arrest in cancer cells in the G2-M phase, and potentiates the cytotoxic effects of paclitaxel.
NU6140 is a CDK2 inhibitor.
NU6140 is known to downregulate the expression of survivin protein, which possesses antiapoptotic activity and is generally overexpressed in cancer cells.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2736SML1920SML0511
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)