Fortfahren mit
SA20
Stärken (HK)-Assay-Kit
sufficient for 20 assays
Synonym(e):
Starch Quantitation Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
Technique(s):
photometry: suitable
Usage:
sufficient for 20 assays
Storage temp.:
2-8°C
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 20 assays
Quality Level
analyte chemical class(es)
sugars
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
Dieses Kit ist vorgesehen für die quantitative, enzymatische Bestimmung von natürlicher Stärke in Nahrungsmmitteln und anderen Materialien. Die Hydrolyse von Stärke zu Glucose wird durch die Amyloglucosidase katalysiert Glucose wird von Adenosintriphosphat (ATP) phosphoryliert, wobei Hexokinase als Katalysator wirkt. Glucose-6-phosphat (G6P) wird dann mit Nicotinamid Adenin Dinucleotid (NAD) katalysiert von der Glucose-6-Phosphat Dehydrogenase (G6PDH) zu 6-Phosphogluconate umgesetzt. Bei dieser Reaktion wird eine äquimolare Menge NAD zu NADH reduziert. Der Anstieg der Absorbtion bei 340 nm ist direkt proportional zu der Glucosekonzentration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GAHK20FA20TDF100A
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for ~100 assays
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
analyte chemical class(es)
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • glucose assay reagent 20 mL
  • starch assay reagent 1 mL/vial
  • starch assay standard 5 g
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Taotao Zhu et al.
Molecular plant, 13(11), 1624-1643 (2020-09-22)
Genic male sterility (GMS) is critical for heterosis utilization and hybrid seed production. Although GMS mutants and genes have been studied extensively in plants, it has remained unclear whether chloroplast-associated photosynthetic and metabolic activities are involved in the regulation of
Zhongqi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(1) (2022-01-12)
Common "glanded" (Gd) cottonseeds contain the toxic compound gossypol that restricts human consumption of the derived products. The "glandless" (Gl) cottonseeds of a new cotton variety, in contrast, show a trace gossypol content, indicating the great potential of cottonseed for
Amelia Torcello-Gómez et al.
Food chemistry, 272, 18-25 (2018-10-13)
An innovative procedure for plant chloroplasts isolation has been proposed, which consists of juice extraction by physical fractionation from plant material and recovery of its chloroplast-rich fraction (CRF) by centrifugation. This simple method has been applied to pea vine haulm
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SA20-1KT04061835516353
S9144-1VL04061833296769
G3293-50ML04061837904998
G3293-20ML04061837904981
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. SA20スターチ(HK)アッセイキットの感度と検出限度を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. The kit is optimized for handling sample weights of 0.1 to 1 gram and produces a colorimetric result proportional to glucose concentration. However, the detection limit has not been determined for this assay kit.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf