Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 462,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 644,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.080,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-Nitroanilid,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
InChI key
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
General description
Application
- als Substrat für den Cathepsin-G-Assay in Knochenmarklysaten.
- in einem Assay zur Bestimmung der proteolytischen Aktivität der Serinprotease Subtilisin Carlsberg (SC)
- als ein Substrat für die neutrophile Elastase, Trypsin und Chymotrypsin im Protease-Assay.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... FKBP10(60681) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S7388-500MG | 04061835559107 |
| S7388-25MG | 04061835559091 |
| S7388-100MG | 04061835559084 |
| S7388-250MG | 04061836959951 |