Fortfahren mit
S4760
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilid
elastase substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
N-Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanin-4-nitroanilid, N-Succinyl-tri-L-alanin-4-nitroanilid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 875,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N5O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
257-823-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2928351
€ 57,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilid, elastase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
General description
Substrat von Elastase.
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilid ist ein chromogenes Substrat für Chymotrypsin-ähnliche Serinprothease,[1] Pankreas-Elastase und Serin-Endopeptidase.
Application
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilid wird verwendet als Substrat
  • für das Screening der Elastase-Aktivität von lyophilisierten fibrinolytischen Enzymen des Regenwurms
  • für die Quantifizierung der Elastase-Aktivität in Schafsmilch
  • für das Screening von Honigbienen-Inhibitoren in Assays zur Serinprotease-Hemmung[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7632M4765573462
description
elastase substrate
description
protease substrate
description
elastase substrate
description
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)