Fortfahren mit
SML1424
Ac-YVAD-pNA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Caspase-1 substrate (Chromogenic), N-α-acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-p-nitroanilide, N-acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-N-(4-nitrophenyl)-L-α-asparagine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36N6O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
628.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 320,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@H](CC(O)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=O)=O)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C29H36N6O10/c1-15(2)25(34-28(42)22(31-17(4)36)13-18-5-11-21(37)12-6-18)29(43)30-16(3)26(40)33-23(14-24(38)39)27(41)32-19-7-9-20(10-8-19)35(44)45/h5-12,15-16,22-23,25,37H,13-14H2,1-4H3,(H,30,43)(H,31,36)(H,32,41)(H,33,40)(H,34,42)(H,38,39)/t16-,22-,23-,25-/m0/s1
InChI key
YDPNOCSPPGFBPX-XNHCRPTKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ac-YVAD-pNA is a chromogenic selective caspase-1 substrate
Ac-YVAD-pNA is a very selective chromogenic substrate for caspase-1, a key mediator of inflammatory processes formerly known as interleukin (IL)-1-converting enzyme. Ac-YVAD-pNA is used to determine caspase-1 activity. Cleavage of Ac-YVAD-pNA by caspase-1 releases pNA (p-nitroanilide), which can be quantified spectrophotometrically at 405 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0429SML2973SML2063
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film or powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to yellow
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which solvents are suitable for dissolving this product?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO in a volume greater than 250 mg/ml.