Fortfahren mit
S6701
SF-11
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Ethoxyphenyl)-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinecarbothioamide, SID 17507305
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 454,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(NC(=S)N2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C27H30N2O2S/c1-2-31-25-15-13-24(14-16-25)28-26(32)29-19-17-23(18-20-29)27(30,21-9-5-3-6-10-21)22-11-7-4-8-12-22/h3-16,23,30H,2,17-20H2,1H3,(H,28,32)
InChI key
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
Application
SF-11 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
Biochem/physiol Actions
Radioligand studies reveal that SF-11 also targets 5-HT2B and dopamine transporter.1
SF-11 is a potent, selective NPY Y2 receptor antagonist; brain-penetrant.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V3890SML1817G0544
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shaun P Brothers et al.
Molecular pharmacology, 77(1), 46-57 (2009-10-20)
The role of neuropeptide Y Y2 receptor (Y2R) in human diseases such as obesity, mood disorders, and alcoholism could be better resolved by the use of small-molecule chemical probes that are substantially different from the currently available Y2R antagonist, N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]-cyclopentaneacetamide)
Ruixin Chen et al.
Neuropeptides, 80, 102022-102022 (2020-01-29)
In recent years, emerging evidence has illustrated the indispensable role of sympathetic neurotransmitters and their receptors in cartilage mediation. The presence of neuropeptide Y (NPY)-positive sympathetic nerve fibres in cartilage and NPY-secretion function in chondrocytes raises the possibility of NPY
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S6701-5MG04061832899497
S6701-25MG04061832274133