Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 |
Über diesen Artikel
€ 205,00
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)C(C)=O)CC2
InChI
1S/C30H35N3O3/c1-23(34)24-9-11-25(12-10-24)26-13-15-27(16-14-26)30(35)31-17-5-6-18-32-19-21-33(22-20-32)28-7-3-4-8-29(28)36-2/h3-4,7-16H,5-6,17-22H2,1-2H3,(H,31,35)
InChI key
JARNORYOPMINDY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Htr1a(24473)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: soluble 10 mg/mL |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator Wyeth | originator - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G0544-10MG | 04061832082165 |