Fortfahren mit
S6508
Natriumorthovanadat
synthetic (organic), ≥90% (titration), protein tyrosine phosphatase inhibitor, crystalline powder
Synonym(e):
Trisodium vanadate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,20
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na3VO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
237-287-9
MDL number:
Assay:
≥90% (titration)
Form:
crystalline powder
€ 67,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumorthovanadat, ≥90% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (titration)
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
color
white to off-white
mp
850-866 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
InChI key
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Application
Natriumorthovanadat wird verwendet zur Zubereitung der Stopp-Lösung für den Dephosphorylisierungsassay der Insulinrezeptorkinase.26 Es ist eines der Reagenzien, das in der Entwicklung von Matrix ChIP zum Einsatz kam, welche oberflächenimmobilisierte Antikörper nutzt.27
Biochem/physiol Actions
Hemmt ATPase, alkalische Phosphatase und Tyrosinphosphatase. Decavanadat, das bei saurem pH gebildet wird, hemmt die durch Inositol-1,4,5-Trisphosphat (IP3) induzierte Ca2+-Freisetzung aus endokrinen Zellen und blockiert die Bindung von IP3 an seinen Rezeptor im Hirngewebe.
Natriumorthovanadat unterdrückt die Aktivierung der p53-vermittelten und als Reaktion auf Bestrahlung ausgelösten Apoptose. Es mindert die schädlichen Auswirkungen des hämatopoetischen Syndroms, der Hämatopoese und verzögerter genotoxischer Wirkungen, die durch die Ganzkörperbestrahlung von Mäusen ausgelöst werden.24 In Kombination mit Menadion verhindert Natriumorthovanadat die Migration abgelöster humaner Gliomzellen als Reaktion auf krebsbekämpfende Arzneimittel.25
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung in der Kinase-Phosphatase-Biologie. Klicken Sie hier, um weitere Produkte für die Kinase-Phosphatase-Biologie zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Phosphoprotein Phosphatases (Tyrosine) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
45024356754074875
assay
≥90% (titration)
assay
99.98% trace metals basis
assay
-
assay
≥90% (HPCE)
form
crystalline powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumorthovanadat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S6508-250G04061836959432
S6508-50G04061835559077
S6508-10G04061835513222
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How do I prepare solutions of Product S6508, Sodium Orthovanadate?
    1 answer
    1. Solutions of Product S6508, Sodium Orthovanadate, prepared as 1 mM in water (or higher if desired) and adjusted down to pH 10 can be aliquotted in plastic tubes and stored at -20°C. To ensure the presence of monomers, solutions should be heated to boiling until translucent and pH readjusted to 10. View the product information sheet (under Documents, above), which has more details.
      Helpful?
  3. Which enzymes does S6508 inhibit?
    1 answer
    1. Sodium orthovanadate is an inhibitor of ATPase, alkaline phosphatase and tyrosine phosphatase.
      Helpful?
  4. What is the amount of S6508, Sodium orthovanadate, needed for inhibition?
    1 answer
    1. For ATPase, a 0.5-1 μM concentration of sodium orthovanadate inhibited 50% of the activity. Please see the product information sheet (under Documents, above) which provides references on several other enzymes.
      Helpful?
  5. How do I store solutions of Product S6508, Sodium Orthovanadate?
    1 answer
    1. Solutions of Product S6508, Sodium Orthovanadate, prepared as 1 mM in water (or higher if desired) and adjusted down to pH 10 can be aliquotted in plastic tubes and stored at -20°C. To ensure the presence of monomers, solutions should be heated to boiling until translucent and pH readjusted to 10. View the product information sheet (under Documents, above), which has more details.