Fortfahren mit
567540
Natriumorthovanadat, CAS-Nr. 13721-39-6, Calbiochem
A broad spectrum potent inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Synonym(e):
Natriumorthovanadat, CAS-Nr. 13721-39-6, Calbiochem, PTP-Inhibitor X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na3O4V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.91
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 76,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - YW1120000
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
input
general use sample(s)
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[V](=O)([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
InChI key
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein potenter Breitspektrum-Inhibitor von Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Hemmt auch Na+/K+ ATPase, saure und alkalische Phosphatasen, Phosphofructokinase und Adenylatkinase. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass es die ATPase-Aktivität des rekonstituierten, bindungsproteinabhängigen ATP-Binding Cassette (ABC)-Transporters für Maltose (MalFGK2) von Salmonella typhimurium im mikromolaren Bereich hemmt. Kann durch Wasserstoffperoxid in Pervanadat umgewandelt werden.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Na+, K+-ATPase, saure, alkalische Phosphatasen, Phosphofructokinase und Adenylatkinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Huyer, G., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 843.
Hunke, S., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.216, 589.
Levchuck, S.G., et al. 1994. Pediatric Res.37, 382A.
Fohr, K.J., et al. 1989. Biochem. J.262, 83.
Swarup, G., et al. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.107, 1104.
Seargeant, L.E. and Stinson, R.A. 1979. Biochem. J.181, 247.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203694203701459620
description
A broad spectrum potent inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
description
A potent inhibitor of phosphotyrosine phosphatase (Ki = 100 nM for insulin receptor dephosphorylation).
description
A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor.
description
Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 4 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL, water: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
storage condition
OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)