Merck
G1763
β-Glutamic acid
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
3-Aminopentanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Glutamic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
NC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
BBJIPMIXTXKYLZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Glutamic acid (β-Glu) is used as an osmolyte in many archaea. β-Glutamic acid may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of archaeal and bacterial glutamine synthetase (GS) enzymes. β-Glutamic acid is used to study primitive mechanisms of polypeptide formation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)