Fortfahren mit
S4311
L-Serin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.470,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Serin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
L-Serin wird als Zusatz in Nährmedien zur Anzucht der Zelllinie TF 70R der Ovarialzellen des chinesischen Hamsters und in Nährmedien für Mausembryonen-Fibroblasten (MEF) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Vorläufer von Glycin in der Serin-Hydroxymethyltransferase-Reaktion.
L-Serin ist eine nicht essenzielle Aminosäure, die als Präkursor bei der Nukleotidsynthese wirkt. Sie spielt eine Rolle für die Entwicklung und Funktion des zentralen Nervensystems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
54763S450084959
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or crystals
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4311-1KG04061836925895
S4311-25G04061836925918
S4311-100G04061836925857
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf