Merck
S4500
L-Serin
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 22,70
100 G
€ 182,00
1 KG
€ 1.680,00
€ 22,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Serin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
storage temp.
room temp
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
5476316125061.07647
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
L-Serine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-Serine
L-Serine EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
SAFC
1.07647
L-Serine
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
360 g/L
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
215-225 °C (decomposes)
Application
L-Serin wird für die Herstellung von Tris-BSAN-Homogenisierungspuffer verwendet. Es wird auch für die quantitative Analyse der Ausscheidung von Polypeptiden im normalen Urin genutzt.[1][2]
Biochem/physiol Actions
L-Serin ist eine nicht-essenzielle Aminosäure, die als Vorläufer für die Nukleotidsynthese fungiert. L-Serin spielt eine Rolle in der Entwicklung und Funktion des zentralen Nervensystems.[3] Auch an der zellulären Proliferation ist es beteiligt.[4]
Vorläufer von Glycin in der Serin-Hydroxymethyltransferase-Reaktion.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of GSH and GSSG after derivatization with N-ethylmaleimide
Nature Protocols, 8(9) (2003)
Taiga Okumura et al.
Scientific reports, 9(1), 3520-3520 (2019-03-07)
Radiocaesium-bearing microparticles (CsMPs) composed of silicate glass were released by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident in March 2011. Since CsMPs contain a high concentration of radiocaesium, their dynamics and fate in the environment are urgent issues to be
L-Serine in disease and development
Tom J. de Koning
Biochemistry, 371 (2003)
Taiga Okumura et al.
Scientific reports, 8(1), 9707-9707 (2018-06-28)
Radiocesium-bearing microparticles (CsPs) substantially made of silicate glass are a novel form of radiocesium emitted from the broken containment vessel of Fukushima Dai-ichi nuclear power plant. CsPs have a potential risk of internal radiation exposure caused by inhalation. Radiation-contaminated waste
Quantitative amino acid and proteomic analysis: Very low excretion of polypeptides >750 Da in normal urine
Anthony G.W.Norden
Kidney International, 66(5) (2004)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf