Fortfahren mit
84959
L-Serin
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-274-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721404
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Serin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
  • Effect of SlSAHH2 on metabolites in over-expressed and wild-type tomato fruit.: Research focused on the metabolite variations in genetically modified tomatoes, including the impact of L-Serine in metabolic engineering to enhance nutritional values and stress resistance (Yang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Vorläufer von Glycin in der Serin-Hydroxymethyltransferase-Reaktion.
Other Notes
Synthesis of labels for protonation studies by Fourier Transform infrared methods[1]; Stabilizes mung bean nuclease at pH values below seven[2]; Amino acid spacing in isotachophoresis on polyacrylamide gel - a critical evaluation[3]; Growth requirement of various microorganisms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4500S431154763
L-Serin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serin
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
TraceCERT®
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Serin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)