Fortfahren mit
S4069
SL327
≥98% (HPLC), Mixture of E & Z isomers, solid
Synonym(e):
α-[Amino-(4-aminophenylthio)methylene)-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, SL 327, SL-327
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
€ 141,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12F3N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 141,95
Listenpreis€ 167,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
mp
127-128.2 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
InChI key
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
Application
SL327 has been used as an inhibitor of dual specificity mitogen-activated protein kinase (MEK) in Zebrafish embryos[1] and lymphatic endothelial cell (LEC).[2]
SL327 was used to study the role of MAPK signaling in interictal spiking and behavior of epileptic rats.[3] It was used to study the effect of estradiol on ERK signaling in mouse dorsal hippocampus.[4]
Biochem/physiol Actions
SL327 is a selective MEK1/2inhibitor (IC50 values are 0.18 and 0.22 μM for MEK1 and MEK2 respectively), which blocks hippocampal LTP in vitro.
SL327 is a selective MEK1/2inhibitor (IC50 values are 0.18 and 0.22 μM for MEK1 and MEK2 respectively), which blocks hippocampal LTP in vitro. SL327 is a brain penetrant in vivo blocking fear conditioning and learning in rats, and producing neuroprotection in mice following systemic administration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3944SML1931S5696
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4069-5MG04061832434223
S4069-25MG04061832434216