Fortfahren mit
SML1931
SLV320
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(4-trans-Hydroxycyclohexyl)amino]-2-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, Derenofylline, SLV 320, SLV-320, trans-4-[(2-Phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@H](CC1)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=NC4=C2C=CN4
InChI
1S/C18H20N4O/c23-14-8-6-13(7-9-14)20-18-15-10-11-19-17(15)21-16(22-18)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,10-11,13-14,23H,6-9H2,(H2,19,20,21,22)
InChI key
RBZNJGHIKXAKQE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, high-affinity adenosine receptor A1-selective antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
SLV320 is an orally active, high-affinity adenosine receptor A1 antagonist (pKi = 9.0 against 3H-DPCPX for binding human A1R and 8.6 against 3H-CCPA for binding rat A1R) that exhibits higher A1R-selectivity than DPCPX over other adenosine receptor subtypes (Fold-selectivity/subtypes = 200/hA3, 398/hA2a, 3981/hA2b). SLV320 displays much reduced or little affinity toward a panel of 94 other receptors and no inhibitory activity against PDE1-6 (IC50 ≥1 μM). SLV320 selectively reduces A1R-mediated bradycardia (ED50 = 0.49 mg/kg via p.o. or 0.25 mg/kg via i.v. 10 min prior to 100 μg/kg adenosine i.v. challenge), but not A2R-dependent hypotension (up to 2 mg/kg) among adenosin-challenged rats. When administered via food intake, SLV320 efficacy is demonstrated in experimental models of chronic renal failure (CRF; 10 mg/kg/day) and liver cirrhosis (5.1 mg/kg/day p.o.) in rats in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0446SML1271SML3061
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
>97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)