Fortfahren mit
S1820
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), Thrombin receptor activating peptide, lyophilized powder
Synonym(e):
PAR-1 (Protease-Activated Receptor) Selective Activating Peptide, PAR1-AP, SFLLRN-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C34H57N11O8 · x CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.89 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 86,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C34H57N11O8.C2HF3O2/c1-18(2)13-24(31(51)41-22(11-8-12-40-34(38)39)30(50)42-23(28(37)48)16-27(36)47)44-32(52)25(14-19(3)4)45-33(53)26(43-29(49)21(35)17-46)15-20-9-6-5-7-10-20;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,18-19,21-26,46H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,47)(H2,37,48)(H,41,51)(H,42,50)(H,43,49)(H,44,52)(H,45,53)(H4,38,39,40);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1
InChI key
YICKZNIVMKPQPD-POCCEKOUSA-N
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Application
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt has been used as a protease-activated receptor 1 (PAR-1) selective activating peptide.
Biochem/physiol Actions
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt (SFLLRN) acts as a protease-activated receptor 1 (PAR-1) specific agonist peptide.
Thrombin receptor activating peptide (TRAP).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9192S9317S7152
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
solid
form
solid
form
powder
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
mouse ... Insrr(23920)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
Q9WTL4
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicola Maggio et al.
Hippocampus, 24(8), 1030-1038 (2014-04-23)
Thrombin and other clotting factors regulate long-term potentiation (LTP) in the hippocampus through the activation of the protease activated receptor 1 (PAR1) and consequent potentiation of N-methyl-d-aspartate receptor (NMDAR) functions. We have recently shown that the activation of PAR1 either
Thrombin induces Ca2+-dependent glutamate release from RPE cells mediated by PLC/PKC and reverse Na+/Ca2+ exchange
Lopez E, et al.
Molecular Vision (2019)
J. S. Davies
Amino Acids, Peptides and Proteins, 29 (1998)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S1820-1MG04061836914639