Fortfahren mit
S9192
Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-amide
≥95% (HPLC), Proteinase-activated receptor-2 (PAR2) activator, solid
Synonym(e):
PAR-2 (1-6) Human, PAR2 activating peptide, PAR2-AP, SLIGKV-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,50
€ 42,07
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H54N8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 42,07
Listenpreis€ 49,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-amide, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C28H54N8O7/c1-7-17(6)23(36-27(42)20(12-15(2)3)34-25(40)18(30)14-37)28(43)32-13-21(38)33-19(10-8-9-11-29)26(41)35-22(16(4)5)24(31)39/h15-20,22-23,37H,7-14,29-30H2,1-6H3,(H2,31,39)(H,32,43)(H,33,38)(H,34,40)(H,35,41)(H,36,42)/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
HOWDUIVVWDUEED-WAUHAFJUSA-N
Gene Information
mouse ... Insrr(23920)
Biochem/physiol Actions
Proteinase-activated receptor-2 (PAR2)-activating peptide.
Proteinase-activated receptor (PAR-2) is a member of proteolytically cleaved receptors. It is activated by a synthetic peptide (SLIGKV), that is exposed after trypsin cleavage of the amino terminus. PAR-2 stimulates an increase in cytosolic Ca2+ ion concentration.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9317S1820SRP2076
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
frozen liquid
UniProt accession no.
Q9WTL4
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
O75469
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Insrr(23920)
Gene Information
-
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
Gene Information
human ... NR1I2(8856)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S9192-1MG04061836961268